Learn More
Vinyltriethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393166 1 g 1 Gramm
11303176 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12461.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1112-54-5 | C8H18Si | 142.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1112-54-5
Summenformel C8H18Si
Molekulargewicht (g/mol) 142.32
MDL-Nummer MFCD00041345
InChI-Schlüssel HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltriethylsilane, triethylvinylsilane, triethyl vinyl silane, vinyl triethyl silane, ethenyl-triethylsilane, triethylsilyl ethylene, ethenyl triethyl silane, pubchem13130, triethyl vinyl silane #
PubChem CID 559195
IUPAC-Name Ethenyl(triethyl)silan
SMILES CC[Si](CC)(CC)C=C
Spezifikation
Siedepunkt 145°C to 146°C
Chemischer Name oder Material Vinyltriethylsilane
Menge 1 g
Flammpunkt 25°C (77°F)
Brechungsindex 1.434
Dichte 0.771
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1743830
Formelmasse 142.32
Reinheit (%) 97%