Learn More
Vinylphosphonsäure, TRC
Artikelnummer. 30451438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451438 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV45341525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylphosphonic Acid
CAS 1746-03-8
Summenformel C2H5O3P
Menge 25 g
Synonym P-Ethenylphosphonic Acid, Ethenephosphonic Acid, Ethylenephosphonic Acid ITC 467 Vinylphosphonic Acid, Ethenyl-Phosphonic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
SMILES OP(C=C)(O)=O
IUPAC-Name Ethenylphosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 108.03
Formelmasse 107.9976