Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BMP71 Drucker – Lila
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für unregelmäßige, glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
65.80 CHF - 114.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 |
---|---|
Beschreibung | Bänder für BMP71 Etikettendrucker |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Violett |
Ausführung | Glanz |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11775623
|
Brady™
142361 |
15,24 m x 5,08 cm (50 ft. x 2 in.) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11745643
|
Brady™
142373 |
15,24 m x 1,27 cm (50 ft. x 0,5 in.) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Vinylfolie mit Permanentkleber
- Haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
- Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
- Fünf Jahre Lebensdauer im Außenbereich bei Temperaturen von 82 bis -40 °C (180 bis -40 °F), aufklebbar bei -18 °C (0 °F)
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Vinylband | |
BMP™71 Drucker | |
Je 1 | |
0.102 mm | |
15.24 m |
Bänder für BMP71 Etikettendrucker | |
Violett | |
Vinyl (B-595) | |
Markierung von Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern | |
1 | |
-40 °C bis 82 °C | |
15,2 m (50 ft.) |