Beschreibung
Vinyl Safety
Vinyl Safety
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot, Weiß, White |
| Material | Laminated Vinyl |
| Produkttyp | Safety Tape |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Marking equipment/exits, hazardous areas and first aid points |
| Größe (metrisch) | 16 m x 51 mm |