Learn More
Brady™ B33-Serie Beschichtetes Vinylgewebe mit repositionierbaren Klebeetiketten
Artikelnummer. 13593320 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
13593320 Weiß 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13593320 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 142874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00 CHF
    187.10 CHF / 1 Stück
    Sparen 32.90 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschichtetes Vinylgewebe der Serie B33 mit repositionierbaren Klebeetiketten für die Drucker BBP33, i3300 und i5300.
  • Klebstoff: Repositionierbarer Gummi
  • Oberfläche: Seidenglänzend
  • Leistungsmerkmale: Abriebfestigkeit, Kältebeständigkeit, abnehmbar
  • Oberfläche Für glatte und strukturierte/raue Oberflächen
  • Etiketteneigenschaften: Abnehmbar, repositionierbar
  • Widerstandseigenschaften: Abriebfest, chemikalienbeständig, korrosionsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig, witterungsbeständig
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Beschreibung Wiederabsetzbare Vinyl-Textiletiketten für BBP33/i3300-Drucker
Klebstofftyp Abziehbares Gummi, Wiederablösbar
Beschichtung Vinyl
Farbe Weiß
Display Leer
Ausführung Seidenmatt
Format Stanzform
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Leiterplatten-Etikettierung, Bauteil- und Geräte-Etikettierung, Labor-Etikettierung, Kabel- und Leitungs-Etikettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) i3300, i5300, BBP33
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27,90 mm
Etiketten pro Zeile 2
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 2500 Etiketten/Karton
Menge 1500/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0,046 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 22,20 mm
Abmessungen (L x B) 19,05 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Länge (metrisch) 19.05 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (metrisch) Band 58,40 mm
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Alternate Part Number B33-88-498