Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Etikettenbänder
- Brady™ Druckeretiketten aus Vinyl
Brady™ Druckeretiketten aus Vinyl
Artikelnummer. 11797124| Artikelnummer. | Farbe | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Klebstofftyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11797124 | Weiß | 38,10 mm | 101.60 mm | Naturkautschuk, Wiederablösbar | 1 BX |
| 11761815 | Weiß/transparent | 25,4 mm | 25,4 mm | Dauerhaftes Acryl, Permanent | 1 BX |
| 11721845 | Weiß | 38,10 mm | 11.15 mm | Naturkautschuk, Wiederablösbar | 1 BX |
| 11711845 | Weiß | 19 mm | 19 mm | Naturkautschuk, Wiederablösbar | 1 BX |
| 11721785 | Weiß/transparent | 25,4 mm | 85,73 mm | Dauerhaftes Acryl, Permanent | 1 BX |
| 11751815 | Weiß | 25,4 mm | 12.7 mm | Naturkautschuk, Wiederablösbar | 1 BX |
| 11771715 | Weiß | 12,70 mm | 12.7 mm | Naturkautschuk, Wiederablösbar | 1 BX |
| 11707274 | Weiß | 25,4 mm | 25.4 mm | Naturkautschuk, Wiederablösbar | 1 BX |
| 11761725 | Weiß/transparent | 38,10 mm | 25.4 mm | Dauerhaftes Acryl, Permanent | 1 BX |
| 11767294 | Weiß | 38,10 mm | 101.6 mm | Naturkautschuk, Wiederablösbar | 1 BX |
| 11737104 | Weiß | 25,4 mm | 76.2 mm | Naturkautschuk, Wiederablösbar | 1 BX |
| 11757294 | Gelb/transparent | 38,10 mm | 38.1 mm | Dauerhaftes Acryl, Permanent | 1 BX |
| 11741815 | Weiß | 25,4 mm | 25.4 mm | Naturkautschuk, Wiederablösbar | 1 BX |
| 11787274 | Weiß | 19,05 mm | 38,1 mm | Naturkautschuk | 1 BX |
| 11781835 | Weiß/transparent | 12,70 mm | 38 mm | Dauerhaftes Acryl, Permanent | 1 BX |
| 11781735 | Weiß | 19 mm | 76.2 mm | Naturkautschuk, Wiederablösbar | 1 BX |
| 11747294 | Rot/transparent | 25,4 mm | 38.1 mm | Dauerhaftes Acryl, Permanent | 1 BX |
| 11787264 | Weiß | 25,4 mm | 19 mm | Naturkautschuk, Wiederablösbar | 1 BX |
| 11797294 | Weiß/transparent | 25,4 mm | 19 mm | Dauerhaftes Acryl, Permanent | 1 BX |
| 11711785 | Weiß/transparent | 50,8 mm | 101.6 mm | Dauerhaftes Acryl, Permanent | 1 BX |
| 11787294 | Weiß/transparent | 44,25 mm | 4.62 mm | Dauerhaftes Acryl, Permanent | 1 BX |
| 11737144 | Weiß/transparent | 49,28 mm | 3.81 mm | Dauerhaftes Acryl, Permanent | 1 BX |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
- Repositionierbarer Klebstoff auf Gummibasis
- Halbglanzbeschichtung
- Plattenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt |
| Beschreibung | Etiketten für BMP71 Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk, Wiederablösbar |
| Beschichtung | Vinyl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Material | Vinyl |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Druckeretiketten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leiterplatten- und Komponentenidentifizierung, Draht- und Kabelmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Menge | 500/Packung |
| Form | Rechteck |
| Größe (metrisch) | 101.60 H x 38.10 B (mm) |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis +80 °C |
| Dicke (metrisch) | 0.046 mm |
| Vertikale Wiederholung (metrisch) | 104.78 mm |
| Drahtstärke | 0 |
| Abmessungen (L x B) | 101,60 x 38,10 mm |
| Breite (metrisch) | 38,10 mm |
| Höhe (metrisch) | 101.60 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |