missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Stripes
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects |
| Länge (metrisch) | 16.45 m |
| Verpackungsmenge | 1 Rolle |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40°C to +80°C |
| Dicke | 0.037 mm |
| Breite (metrisch) | 50.8 mm |
| Klebstofftyp | Druckempfindlicher Klebstoff auf Gummibasis |
| Farbe | Grün/weiß, White |
| Material | Vinyl |
| Typ | Stripes |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?