Learn More
Brady™ Vinyletiketten für Prägegerät
Artikelnummer. 12769536
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
6,10 mm
8,08 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
12769536 8,08 mm 1 Stück
12759536 6,10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12769536 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 143329
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Repositionable vinyl cloth label for wire, cable and component marking. Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while easily being repositioned and removed.
  • Please Note: This material is UL recognized with its respective ribbon.
  • See the ''Recommended Ribbon Series'' for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker
Klebstofftyp Abziehbares Gummi, Wiederablösbar
Beschichtung Vinyl
Farbe Schwarz
Ausführung Seidenmatt
Format Label
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikettierer-Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Marker für Anschlussblock
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™41, BMP™51, und BMP™53 Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Label/Box
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0,046 mm
Abmessungen (L x B) 4.88 m x 8.08 mm
Länge (angloamerikanisch) 5.34 yd.
Länge (metrisch) 4,88 m
Breite (angloamerikanisch) 0.32 in.
Breite (metrisch) 8,08 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.32 in.