Learn More
Brady™ Endlosband aus Vinyl
Artikelnummer. 13274219
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Länge (metrisch):
30 m
6,4 m
Breite (metrisch):
12,70 mm
29 mm
57 mm
101 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
13274219 Blau 30 m 12,70 mm 1 BX
13284219 Blau 30 m 29 mm 1 BX
13204229 Blau 30 m 57 mm 1 BX
13294219 Grün 30 m 12,70 mm 1 BX
13214229 Grün 30 m 29 mm 1 BX
13264229 Grün 30 m 57 mm 1 BX
15236076 Grün 30 m 101 mm 1 BX
13224229 Orange 30 m 101 mm 1 BX
13244229 Rot 30 m 12,70 mm 1 BX
13234229 Rot 30 m 29 mm 1 BX
13254229 Rot 30 m 57 mm 1 BX
15266076 Rot 30 m 101 mm 1 BX
13274229 Weiß 30 m 12,70 mm 1 BX
13284229 Weiß 30 m 29 mm 1 BX
13294229 Weiß 30 m 57 mm 1 BX
12890540 Weiß 6,4 m 101 mm 1 Stück
15226716 Gelb 30 m 101 mm 1 BX
13204239 Gelb 30 m 12,70 mm 1 BX
13214239 Gelb 30 m 29 mm 1 BX
13224239 Gelb 30 m 57 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 13274219 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 120904
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Vinyl-Endlosband B-7569 eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Innen- und Außenanlagen, einschließlich 5S-Etiketten, Sicherheitsetiketten, Warnetiketten, Rohrmarkierungen, Geräteetiketten und visuellen Arbeitsplatzetiketten.
  • B-7569 eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Innen- und Außenanlagen, einschließlich 5S-Etiketten, Sicherheitsetiketten, Warnetiketten, Rohrmarkierungen, Geräteetiketten und visuellen Arbeitsplatzetiketten.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Beschreibung Endlos-Vinylband für BBP3X/S3XXX/i3300-Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Blau
Ausführung Glanz
Format Kontinuierlich
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Gefahrenkennzeichnung, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lagerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300
Enthält 5S-Etiketten, Sicherheitsetiketten, Warnschilder, Rohrmarkierer, Geräteetiketten und visuelle Arbeitsplatzetiketten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Karton
Menge Je 1
Softwaretyp Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 °F bis +167 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +75 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0,026 mm
Abmessungen (L x B) 30 m x 12.7 mm
Länge (angloamerikanisch) 98 ft.
Länge (metrisch) 30 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Alternate Part Number B30C-500-7569-BL