Learn More
Brady™ Beschreibbare Blankoetiketten aus Vinylgewebe
These Vinyl Cloth Write-On Blank Labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
185.00 CHF - 219.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Die verwendeten Symbole entsprechen dem Militärstandard 129J und EIA (Electronics Industries Association) Standard 471 |
---|---|
Klebstofftyp | Gummi, Wiederablösbar |
Beschichtung | Polymerbeschichtet |
Ausführung | Matt |
Material | Vinylgewebe |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10470180
|
Brady™
101803 |
11 mm |
185.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10461844
|
Brady™
101890 |
19 mm |
219.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Write-On Labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
Spezifikation
Die verwendeten Symbole entsprechen dem Militärstandard 129J und EIA (Electronics Industries Association) Standard 471 | |
Polymerbeschichtet | |
Vinylgewebe | |
Markierung von Drähten und Kabeln | |
Rectangle | |
-40°bis +80 °C | |
0,055 mm |
Gummi, Wiederablösbar | |
Matt | |
Beschriftungsetikett | |
-40°C | |
-40°F to +176°F | |
0.0088 in. |