Learn More
Nitritex™ BioClean 100™ Reinraumhandschuhe aus Vinyl
Artikelnummer. 15218248
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15218248
Marke: Nitritex™ BVAXL
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
BioClean100™ Vinyl-Reinraumhandschuhe eignen sich perfekt für Bedingungen der Klasse 10.
  • Reinraum-Vinylhandschuhe sind vollständig kompatibel mit Betriebsumgebungen der Klasse 10
  • Doppelt verpackt in antistatischen Beuteln für den Einsatz in kritischen Umgebungen
  • In entionisiertem Wasser gewaschen und unter Bedingungen der Klasse 10 verpackt
  • Unsterile, puderfreie, beidhändige Handschuhe, die unabhängig getestet wurden und extrem niedrigen Partikelgehalt aufweisen
  • Entwickelt für Anwenderkomfort, hervorragende Tastempfindlichkeit und überlegene Festigkeit
  • Mikroaufgeraut für besseren Halt und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Die 300 mm-Länge bietet zusätzlichen Schutz für den Anwender im Ärmelbereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425
Klassifikation Kategorie 1
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Vinyl
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe Extragroß
Sterilität Unsteril
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Modell BVA-XLGE
Menge 100 Paar
Länge (metrisch) 300 mm