Learn More
Vinyl-Carbamat, Vinyl-Carbamat, TRC
Artikelnummer. 30135754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135754 100 mg 100 Milligramm
30132581 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135754 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV375000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C3 H5 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 87.08
IUPAC-Name Ethenylcarbamat
SMILES NC(=O)OC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinyl Carbamate
CAS 15805-73-9
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H5NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Formelmasse 87.032