Learn More
Brady™ Bodenmarkierband aus Vinyl
Artikelnummer. 16609425 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Abmessungen (L x B):
32,92 m x 50,80 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16609425 Rot 32,92 m x 50,80 mm 1 Rollen
11761625 Blau 33 m x 50 mm 1 ROLL
11791625 Schwarz 33 m x 75 mm 1 ROLL
11781625 Schwarz 33 m x 50 mm 1 ROLL
11771625 Blau 33 m x 75 mm 1 ROLL
11741625 Grün 33 m x 50 mm 1 ROLL
11751625 Weiß 33 m x 50 mm 1 ROLL
10643955 Gelb 33 m x 50 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16609425 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 058201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.95 CHF
    19.69 CHF / 1 Rollen
    Sparen 2.26 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vinyl-Gangmarkierungsband ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Gänge und Durchgänge in Ihrer Einrichtung zu kennzeichnen.
  • Gangmarkierungsband ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Gänge und Durchgänge in Ihrer Einrichtung zu kennzeichnen.
Spezifikation
Alternate Part Number AMT-2-RED
Beschreibung Gangmarkierungsklebeband - Rot
Abmessungen (L x B) 32,92 m x 50,80 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Markierung von Gängen und Durchgängen
Länge (angloamerikanisch) 108 ft.
Länge (metrisch) 32.92 m
Verpackungsmenge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +80 °C
Dicke 0.034 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Klebstofftyp Permanent Kautschukbasis
Farbe Rot
Material Vinyl