Learn More
Vinylacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 17972486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972486 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17972486 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0537.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Vinylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylacetate
CAS 108-05-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Vinylacetate
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C4 H6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
SMILES CC(=O)OC=C
IUPAC-Name Ethenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Menge 100 mg
Formelmasse 86,0368 g/mol