Learn More
Vinylacetat, 99 %, stab. mit 8–12 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457707 2500 mL 2500 Milliliter
11463890 100 mL 100 Milliliter
11443357 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16247.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.08 CHF
    59.65 CHF / 2500 Milliliter
    Sparen 13.43 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-05-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Vinyl acetate is used in the preparation of polyvinyl acetate emulsions and polyvinyl alcohol. It acts as a precursor to polyvinyl acetate. It serves as an ingredient in furniture-glue. It is also used to prepare copolymers with other monomers such as ethylene, acrylic acid. Further, it is used to make adhesives, paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinylacetat wird bei der Herstellung von Polyvinylacetat-Emulsionen und Polyvinylalkohol verwendet. Es fungiert als Präkursor von Polyvinylacetat. Es dient als Zutat in Möbelleim. Es wird auch zur Präparation von Copolymeren mit anderen Monomeren wie Ethylen und Acrylsäure verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Klebstoffen, Farben und Kunststoffen verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln, Peroxiden, Chlorsulfonsäure, Ethylenimin, Salzsäure, Oleum, Salpetersäure, Schwefelsäure und 2-aminoethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-05-4
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00008713
InChI-Schlüssel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC-Name Ethenylacetat
SMILES CC(=O)OC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinyl acetate
Namenshinweis stabilized with 8 to 12ppm hydroquinone
Schmelzpunkt -100°C
Dichte 0.932
Siedepunkt 72°C to 73°C
Flammpunkt −8°C (18°F)
Geruch Sweet
Strukturformel CH2=CHO2CCH3
Brechungsindex 1.396
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1301
Beilstein 1209327
Merck Index 14,9992
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 99%