missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Villin Mouse, Clone: VIL1/1314, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 523.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Villin |
---|---|
Klon | VIL1/1314 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15961058
|
EnquireBio
7429-MSM1-P0 |
20 μg | ||||||||
15971058
|
EnquireBio
7429-MSM1-P1 |
100 μg |
523.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Villin | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
7429 | |
Recombinant human Villin fragment of 133 amino acid residues (aa179-311) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
93kDa |
VIL1/1314 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_009058 | |
VIL1 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
A549, HepG2 and HCT116 cells. Colon or Rectum. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Villin Mouse, Clone: VIL1/1314, enQuireBio™