Learn More
Vileda Professional™ Telescopic Handle, short
Click to view available options
Farbe:
Blau, Silber
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Constructed of aluminum
- Adjustable length of 50 - 90cm
- Extends with twist of the wrist
- Anti-slip top grip to reduce slipping on walls
- Ergonomic grip allows blood circulation in hands and fingers, thereby reducing fatigue
- Resists autoclave, gamma and ETO processes
- Fits CE Squeegee and other commonly used frames
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teleskopgriff, Kurz |
| Farbe | Blau, Silber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Swep Duo Plus Rahmen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Böden, Wände und Decken, ISO 5, LAR, Produktion, Labore |