Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 System Block Upgrade Kit, TaqMan™ Array
Artikelnummer. 15850413 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 upgrade
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15850413 1 upgrade 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15850413 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4453546
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht den Betrieb des Viia™ 7 Real-Time PCR-Systems mit einem TaqMan™ Array-Block.
Mit diesem Kit kann das Viia™ 7 Echtzeit-PCR-System mit einem TaqMan™ Array-Block betrieben werden.
Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Inhalt und Lagerung Enthält TaqMan Array-Block, beheizte Abdeckung, Plattenadapter und Kalibrierkit.
Zur Verwendung mit (Geräte) ViiA™ 7-System
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Fassungsvermögen 1 Array-Karte
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Systemupgrade-Kit für Block
Menge 1 upgrade