Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex and QuantStudio™ 12k Flex System Block Upgrade Kit, 384 well
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Upgrade, 1 x 384-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Enthält Standard-96-Well-Block (0.2 ml), beheizte Abdeckung, Plattenadapter und Kalibrierkit.
Reaktionsgeschwindigkeit: Standard
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 384-Well-Platte |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 384-Well-Block, beheizte Abdeckung, Plattenadapter und Kalibrierkit. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™ |
| Fassungsvermögen | 1 x 384-Well-Platte |
| Produktlinie | ViiA |
| Produkttyp | Systemupgrade-Kit für Block |
| Beschreibung | 384-Well Platte |
| Menge | 1 Upgrade, 1 x 384-Well-Platte |