Learn More
Invitrogen™ ViewRNA™ Tissue Assay Core Kit
Artikelnummer. 16419283
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24 Assays
96 Assays
Packungsgröße:
24 Tests
96 Stück
Artikelnummer. 16419283
Marke: Invitrogen™ 19931
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das ViewRNA Gewebeassay-Core-Kit ermöglicht in Kombination mit einem ViewRNA Gewebensondensatz den Nachweis eines einzelnen mRNA-Targets in Gewebeschnitten unter Verwendung des Fast-Red-Substrats.
Das ViewRNA Gewebeassay-Core-Kit ermöglicht in Kombination mit einem ViewRNA Gewebensondensatz (separat erhältlich) den Nachweis eines einzelnen mRNA-Targets in Gewebeschnitten unter Verwendung des Fast-Red-Substrats. Das ViewRNA-Gewebe-Assay-Modul Blau ermöglicht den Nachweis eines zweiten mRNA-Targets unter Verwendung des Fast-Blue-Substrats und muss in Kombination mit dem Core-Kit und zwei Sondensätzen verwendet werden, um einen 2-Plex-Assay auszuführen. (Mit dem ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz-Assay können Sie bis zu vier RNA oder microRNA in Kryo- oder FFPE-geschnittenen Gewebe erkennen, Kat.- Nr. QVT0700) Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für die gleichzeitige Verarbeitung von mindestens sechs Objektträgern. ViewRNA TYP 1-Sondensätze sind für die Verwendung mit dem Fast-Red-Substrat (Kern-Kit) vorgesehen, während ViewRNA TYP 6-Sondensätze für die Verwendung mit dem Fast-Blue-Substrat (Blaues Modul) vorgesehen sind.
ViewRNA-Gewebeassays sind RNA-in-situ-Hybridisierungs-(ISH)-Assays für den zuverlässigen Nachweis von ein oder zwei mRNA-Targets innerhalb von Gewebeschnitten. Visualisieren Sie jedes Gen in jedem Gewebe mit Single-Copy-Empfindlichkeit und ohne Radioaktivität. Falls die 6.500 Sondensätze in unserem Sortiment Ihre Erfordernisse nicht erfüllen, können wir Ihnen dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in Bioinformatik individuelle Sondensätze für alle gewünschten mRNA-Targets kostenlos zusammenstellen.
Vorteile der ViewRNA Gewebeassays:
• Robuster Einzelnachweis von mRNA-Molekülen in Gewebeschnitten
• Genauigkeit und Spezifität von Technologien zur Amplifikation verzweigter DNA
• Gleichzeitiger Nachweis von zwei RNA-Targets
Der ViewRNA Gewebeassay ist mit formalinfixiertem, paraffineingebettetem (FFPE) Gewebe kompatibel. Während herkömmliche ISH-Technologien häufig sowohl das Signal als auch den Hintergrund verstärken, verwenden ViewRNA Assays die verzweigte DNA(bDNA)-Technologie, um zielspezifische Signale zu verstärken und ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 21 ml 100 x Vorbehandlungslösung (2 °C bis 8 °C), auch separat erhältlich (Art.- Nr. QVT0500)
• 12 ml Sondensatz-Verdünner (2 °C bis 8 °C), auch separat erhältlich (Art.- Nr. QVT0510)
• 10 ml Vorverstärkermischung (2 °C bis 8 °C)
• 10 ml Verstärkermischung (2 °C bis 8 °C)
• 24 ml AP (alkalische Phosphatase) Markierungssonden-Verdünner (2 °C bis 8 °C), auch separat erhältlich (Art.- Nr. QVT0513)
• 10 ml AP (alkalische Phosphatase) Verstärkungslösung (2 °C bis 8 °C), auch separat erhältlich (Art.- Nr. QVT0508)
• 20 ml ViewRNA schneller roter Reaktionspuffer (2 °C bis 8 °C)
• 320 µl ViewRNA schnelles rotes Substrat 1 °C (2 bis 8 °C)
• 320 µl ViewRNA schnelles rotes Substrat 2 °C (2 bis 8 °C)
• 320 µl ViewRNA schnelles rotes Substrat 3 °C (2 bis 8 °C)
• 180 µl 100 x Proteaselösung (2 °C bis 8 °C), auch separat erhältlich (Art.- Nr. QVT0512)
• 45 µl AP (alkalische Phosphatase) Markierungssonde Typ 1 °C (2 bis 8 °C)
• 144 ml 100 x Waschpufferkomponente 1 °C (15 bis 30 °C)
• 280 ml 400 x Waschpufferkomponente 2 °C (15 bis 30 °C)
Format Kit
Anzahl Reaktionen 24 Assays
Produktlinie ViewRNA
Produkttyp RNA In-situ-Hybridisierung Gewebe-Assay Kern-Kit
Menge 24 Assays