Learn More
Invitrogen™ ViewRNA™ Tissue Assay Blue Module
Beschreibung
Dieses VewRNA Gewebeassay-Modul Blau wurde für die Verwendung mit dem ViewRNA Gewebeassay-Core-Kit entwickelt. Das Core-Kit ermöglicht in Kombination mit einem ViewRNA Gewebensondensatz (separat erhältlich) den Nachweis eines einzelnen mRNA-Targets in Gewebeschnitten unter Verwendung des Fast-Red-Substrats. Das ViewRNA-Gewebe-Assay-Modul Blau ermöglicht den Nachweis eines zweiten mRNA-Targets unter Verwendung des Fast-Blue-Substrats und muss in Kombination mit dem Core-Kit und zwei Sondensätzen verwendet werden, um einen 2-Plex-Assay auszuführen. (Mit dem ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz-Assay können Sie bis zu vier RNA oder microRNA in Kryo- oder FFPE-geschnittenen Gewebe erkennen, Kat.- Nr. QVT0700.) Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für die gleichzeitige Verarbeitung von mindestens sechs Objektträgern. ViewRNA TYP 1-Sondensätze sind für die Verwendung mit dem Fast-Red-Substrat (Kern-Kit) vorgesehen, während ViewRNA TYP 6-Sondensätze für die Verwendung mit dem Fast-Blue-Substrat (Blaues Modul) vorgesehen sind.
ViewRNA-Gewebeassays sind RNA-in-situ-Hybridisierungs-(ISH)-Assays für den zuverlässigen Nachweis von ein oder zwei mRNA-Targets innerhalb von Gewebeschnitten. Visualisieren Sie jedes Gen in jedem Gewebe mit Single-Copy-Empfindlichkeit und ohne Radioaktivität. Falls die 6.500 Sondensätze in unserem Sortiment Ihre Erfordernisse nicht erfüllen, können wir Ihnen dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in Bioinformatik individuelle Sondensätze für alle gewünschten mRNA-Targets kostenlos zusammenstellen.
Vorteile der ViewRNA Gewebeassays:
• Robuster Einzelnachweis von mRNA-Molekülen in Gewebeschnitten
• Genauigkeit und Spezifität von Technologien zur Amplifikation verzweigter DNA
• Gleichzeitiger Nachweis von zwei RNA-Targets
Der ViewRNA Gewebeassay ist mit formalinfixiertem, paraffineingebettetem (FFPE) Gewebe kompatibel. Während herkömmliche ISH-Technologien häufig sowohl das Signal als auch den Hintergrund verstärken, verwenden ViewRNA Assays die verzweigte DNA(bDNA)-Technologie, um zielspezifische Signale zu verstärken und ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 45 µl Markierungssonde 6-AP (2 °C bis 8 °C) • 420 µl blaues Reagenz 1 °C (2 bis 8 °C) • 420 µl blaues Reagenz 2 °C (2 bis 8 °C) • 420 µl blaues Reagenz 3 °C (2 bis 8 °C) • 20 ml blauer Puffer (2 °C bis 8 °C) • 10 ml AP Stop QT (2 °C bis 8 °C) |
| Anzahl Reaktionen | 24 Assays |
| Produktlinie | ViewRNA™ |
| Produkttyp | RNA Gewebe-Assay Blaues Modul |
| Menge | 24 Assays |
| Versandbedingung | Nasseis |