Learn More
PKC iota Antibody (PRKCI/4911) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30177875
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30177875 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30177875 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP314155JF525
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
PKC iota Monoclonal antibody specifically detects PKC iota in Canine,Feline,Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PKC iota
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon PRKCI/4911
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias aPKC-lambda/iota, Atypical protein kinase C-lambda/iota, DXS1179E, EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MGC26534, nPKC-iota, PKCI, PRKC-lambda/iota, protein kinase C iota type, protein kinase C, iota
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa100-300) of human PKC iota protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P41743)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5584
Zielspezies Canine, Feline, Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ