Learn More
Brady™ Vinyl Labels for BradyJet™ J7300 Color Label Printer
Artikelnummer. 30058085
Click to view available options
Größe:
104.90 mm (B) x 154.94 mm (H)
25.40 mm (B) x 25.40 mm (H)
38,10 mm (Durchm.)
38.10 mm (B) x 38.10 mm (H)
50.80 mm (B) x 50.80 mm (H)
55,12 mm (B) x 85,09 mm (H)
73.03 mm (B) x 38.10 mm (H)
74,93 mm (B) x 109,98 mm (H)
76.20 mm (B) x 25.40 mm (H)
98.43 mm (B) x 48.26 mm (H)
Packungsgröße:
1 Rollen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30058085
Marke: Brady™ 176601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
General purpose vinyl labels feature a specially formulated topcoat for improved durability and color.
  • Low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive is versatile for a wide array of applications and durable up to two years outdoors, even longer indoors
  • Ideal for Lean, general facility, pipe marking, OSHA/ANSI, PPE, machine labels and tags, quality and control, lockout, GHS and chemical, warehousing, general laboratory and more
  • Enhanced topcoat works with durable J7300 inks to protect printed text and graphics from smudging and harsh conditions
  • Tested to withstand exposure to liquids, alcohol and chemicals, as well as indoor fluorescent and UV lighting
  • Works well in low temperatures with a service temperature of -40°C to 60°C
  • Built-in LabelSense™ technology enables cartridge and printer communication for fast changeovers, automatic label setup and seamless software interaction
  • For use with the BradyJet™ J7300 Color Label Printer
  • Ink cartridges are required to print on this material, use part numbers P-CMY-1 and P-K-1
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Beschreibung Vinyl Labels for BradyJet J7300 Color Label Printer
Klebstofftyp Acrylic, Permanent
Beschichtung None
Farbe White
Ausführung Matte
Format Die-cut
Material Vinyl
Printable Sides Front
Print Technology Ink Jet
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility identification, General identification, Hazard communication identification, Lean and 5S labelling, Pipe and valve marking, Safety identification, Warehouse marking
Zur Verwendung mit (Geräte) J7300
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 500 Labels/Box
Menge 1
Form Rectangle
Größe 55,12 mm (B) x 85,09 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +140°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +60°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0053 in.
Dicke (metrisch) 0.135 mm
Dimensions (LxW) 85.09 x 55.12 mm
Länge (angloamerikanisch) 3.35 in.
Länge (metrisch) 85.09 mm
Breite (angloamerikanisch) 2.17 in.
Breite (metrisch) 55.12 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 55.12 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.35 in.
Höhe (metrisch) 85.09 mm
Alternate Part Number J-260-2595