Learn More
Human beta-Catenin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications
Marca:  R&D Systems MAB13291-SP
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18763288
  • 262.00 CHF / 25 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
beta-Catenin Monoclonal specifically detects beta-Catenin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
beta-Catenin
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
bCatenin, beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, CTNNB1, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
1499
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG3
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
196618
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CTNNB1
E. coli-derived recombinant human beta-Catenin aa 2-781
25 μg
Primary
Detects human beta-Catenin in direct ELISAs.
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato