Learn More
Brady™ Harsh Environment Multi-Purpose Clear Polyester Labels
Artikelnummer. 18753574
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Durchsichtig
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18753574
Marke: Brady™ 177007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Clear polyester labels engineered to meet a large variety of performance needs. From difficult surfaces to harsh environments, this material is ideal for labs.
  • Harsh Environment - High-tack permanent adhesive for stainless steel, powder coated metals, painted enamel, and plastics in all-weather applications
  • Engineered Performance - Resists exposure to UV light, extreme temperatures, fuel and oil, degreasers, cleaners, and detergents
  • Black print on clear polyester
  • Certifications - UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • For material specific performance and properties, please refer to the Technical Data Sheet (TDS)
Spezifikation
Farbe Schwarz auf Durchsichtig
Displaytyp None
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 7.62 m
Breite (metrisch) 25.40 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Harsh Environment Multi-Purpose Clear Polyester Labels for Printers
Ausführung Glanz
Format Patrone
Modell R6200
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C bis +100°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Asset Tracking, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, Component and Equipment Labelling, Data and Telecommunications Labelling, General Identification, Inventory and Inspection Labelling
Menge Je 1
Alternate Part Number M4C-1000-430