Learn More
R&D Systems™ Pan Caspase Inhibitor Z-VKD-FMK Biotinylated
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Beschreibung
- Fluoromethyl ketone (FMK)-derivatized peptides are useful tools for studying caspase activity
- Used in tissue cultures to inhibit apoptosis at final working concentrations of 50nM to 100μM
- Regulated by a variety of stimili, including APAF1, CFLAR/FLIP, NOL3/ARC, IAP, BIRC1/NAIP, BIRC2/cIAP-1, BIRC3/cIAP-2, BIRC4/XIAP, BIRC5/Survivin and BIRC7/Livin
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Konjugat | Biotin |
| Menge | 0,5 mg |
| Produkttyp | Pan Caspase |
| Molekulargewicht | 863Da |
| Hemmstoffe | Z-VKD-FMK |
| Form | Lyophilisiert |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.