Learn More
NMNAT3 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-27543
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NMNAT3 Polyclonal specifically detects NMNAT3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
Spezifikation
| NMNAT3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide | |
| EC 2.7.7.1, EC 2.7.7.18, NaMN adenylyltransferase 3, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 3, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 3, Nicotinate-nucleotide adenylyltransferase 3, PNAT-3, PNAT3NMN adenylyltransferase 3, Pyridine nucleotide adenylyltransferase 3 | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 349565 | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot 0.1 - 0.3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:32000 | |
| NP_835471.1 | |
| NMNAT3 | |
| Peptide with sequence C-QHNIHLAKEPVQNE corresponding to internal region according to NP_835471.1, NP_001186976.1. | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| This antibody is expected to recognize both reported isoforms (NP_835471.1; NP_001186976.1). | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur