Learn More
BIRC6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Marke:  Novus Biologicals NB300-264
Artikelnummer. 18137159
  • 671.00 CHF / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
BIRC6 Polyclonal specifically detects BIRC6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BIRC6
Polyclonal
Unconjugated
Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
APOLLON, baculoviral IAP repeat containing 6, baculoviral IAP repeat-containing 6, baculoviral IAP repeat-containing protein 6, BRUCE, FLJ13786, KIAA1289FLJ13726, Ubiquitin-conjugating BIR domain enzyme apollon, ubiquitin-conjugating BIR-domain enzyme apollon
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Human, Mouse
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.0 mg/mL
Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:2000-1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation 2-10 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2000-1:10000
Q9NR09
BIRC6
A synthetic peptide derived from a sequence between residue 4775 and the C-terminus (residue 4829) of human Baculoviral IAP repeat-containing protein 6 using the numbering given in Swiss-Prot entry Q9NR09 (GeneID 57448).
100 μL
Apoptosis, Cancer, Neuroscience
57448
Store at 4C. Do not freeze.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only