Learn More
Buerkle™ Fasspumpe für Mineralöle
Artikelnummer. 17345003 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Flussrate:
85 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17345003
Marke: Buerkle™ 57630100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fasspumpe für leichtviskose Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc.
  • Motor 230 V
  • Pumpwerk aus Aluminium
  • Schlauchanschluss Alu 1in.
  • 2 m PVC-Gewebeschlauch 1in.
  • Schlauchschellen 1in.
  • Zapfpistole Alu, Fassverschraubung PP
  • Mediumsberührte Teile aus Aluminium und V4A (1.4571)
  • Förderhöhe 19 mWS, Fördermenge 85 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 230 V
Flussrate 85 l/min
Enthält Schlauchanschluss Alu 1in.; 2 m PVC-Gewebeschlauch 1in.; Schlauchschellen 1in.; Zapfpistole Alu, Fassverschraubung PP
Zur Verwendung mit Mineralöle
Pumpenrohrlänge 100 cm (Rohr-dia. 41 mm)
Material Mediumsberührte Teile aus Aluminium und V4A (1.4571)