Learn More
Trans-1-(Boc-amino)-3-(Brommethyl)cyclohexan, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477706
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15477706
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62670.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1212405-03-2 | C12H22BrNO2 | 292.217 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1212405-03-2
Summenformel C12H22BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 292.217
MDL-Nummer MFCD12022626
InChI-Schlüssel XJDUGNDNCQMMBK-NXEZZACHSA-N
Synonym tert-butyl trans-3-bromomethyl-cyclohexylcarbamate, t-butyl trans-3-bromomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-1r,3r-3-bromomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 46172881
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(1R,3R)-3-(brommethyl)cyclohexyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1-(Boc-amino)-3-(bromomethyl)cyclohexane
Menge 1 g
Formelmasse 292.21
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only