Learn More
4-Chlor-L-Phenylalanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470329
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15470329
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63573.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 14173-39-8 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
4-Chloro-L-phenylalanine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-L-Phenylalanin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Säure. Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14173-39-8
Summenformel C9H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
MDL-Nummer MFCD00063065,MFCD00079675
InChI-Schlüssel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-chloro-l-phenylalanine, l-4-chlorophenylalanine, h-phe 4-cl-oh, s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, l-p-chlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, fenclonine, s, l-pcpa, unii-snm151oe2c, l-phe 4-cl-oh
PubChem CID 736190
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 235°C to 238°C
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2416150
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetic acid. Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-chlorophenyl)propansäure
Menge 1 g
Formelmasse 199.63
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only