Learn More
Thermo Scientific™ MMP-8-Substrat, fluorogen
Click to view available options
Substratmenge:
0,5mg
1mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß bis cremefarben |
| Form | Lyophilisiert |
| Substrattyp | MMP-8 Substrate |
| Molekulargewicht | 1042.10 |
| Empfindlichkeit | Light Sensitive |
| Lagerungsbedingungen | -30 bis -10 °C |
| Substratmenge | 0,5mg |
Nur für Forschungszwecke