Learn More
Invitrogen™ Galacto-Star™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Beschreibung
Includes
Lyselösung, Substrat, Enhancer und erforderlicher Puffer
- Die Kinetik des Glimm-Assays eröffnet ein Fenster, in dem Messungen durchgeführt werden können. Dadurch wird die Durchführung von HTS-Anwendungen erleichtert, bei denen eine Assay-Automatisierung angewendet wird.
- Kann sowohl mit Säugetier- als auch mit Hefemodellsystemen verwendet werden, was Flexibilität bei der Auswahl von Modellsystemen gewährleistet.
- Der große Dynamikbereich des β-Galactosidase-Assays ermöglicht dem Anwender die präzise Messung des Enzympegels in einem Bereich von Femtogramm bis Nanogramm.
- Die Empfindlichkeit des Assays ist 100- bis 1.000-mal höher als bei isotopischen/nicht isotopischen Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) oder bei kolorimetrischen/Fluoreszenz-Assays für β-Galactosidase. Dieser Assay bietet somit eine höhere Empfindlichkeit als vergleichbare Assay-Technologien.
- Der hochempfindliche Assay mit einem breiten Dynamikbereich ermöglicht den Nachweis hoher und niedriger Reporterebenen ohne zahlreiche Probenverdünnungen
- Das nicht radioaktive Reporter-Genassay-Kit beseitigt Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Radioisotopen
- Der Assay kann in etwa einer Stunde abgeschlossen werden, was eine schnelle Testdurchführung ermöglicht
Empfindlich
Der Chemolumineszenz-Assay weist im Vergleich zu kolorimetrischen β-Galactosidase-Assays eine um mehr als drei Größenordnungen höhere Empfindlichkeit auf und kann in einem Bruchteil der für Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) und ELISA-basierte Reporter-Assays benötigten Zeit durchgeführt werden.
Vielseitig
Das Galacto-Star System enthält das chemolumineszente Galacton-Star Substrat für β-Galactosidase und eignet sich für Messungen in Luminometern und Szintillationszählern. Keine automatische Injektion erforderlich.
TS-Signal
Die Lichtemission des Galacto-Star Assays erreicht in 60 bis 90 Minuten ihr Maximum und bleibt fast eine Stunde lang konstant. Das Zelllysat wird mit einem Reaktionspuffer gemischt, der Galacton-Star Substrat und Sapphire-II™ Lumineszenz-Verstärker enthält. Nach einer 60- bis 90-minütigen Inkubation bei Raumtemperatur wird das Signal in einem Luminometer oder Szintillationszähler gemessen.
Spezifikationen
- Assay-Typ: β-Gal (lacZ) Assay
- Kompatible Zellen: Säugetierzellen
- Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
- Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte)
- Form: Flüssig
- Format: 96-Well-Platte
- Mit hohem Durchsatz kompatibel: Hochdurchsatzkompatibel
- Anzeige: Endpunkt
- Probentyp (spezifisch): Zellkulturen
- Substrat: Galacton-Star
- Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
- Substrattyp: Beta-Gal-Substrat
- Zielenzym: Beta-Galactosidase
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay |
| Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminometer (Mikrotiterplatte) |
| Assay | β-Gal (lacZ) Assay |
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält die Lyselösung, das Substrat, den Verstärker und den erforderlichen Puffer. Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |
| Kompatible Zellen | Säugetierzellen |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
| Anzeigewert | Endpunkt |
| Probentyp | Zellkulturen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.