Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Reservoire für Pipetten
Artikelnummer. 12399175 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Beutel
Einzeln verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 12399175
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Praktische Einweg-Becken für die schnelle Reinigung.
Fisherbrand™ Einwegbecken für Pipetten werden in leicht zu öffnenden Beuteln verpackt, um Kontaminationsrisiken zu verringern. Diese praktischen Becken lassen sich leicht reinigen.
  • Einfach leer zu schüttende Ecken für eine schnelle Entsorgung überschüssiger Probenlösung
25 ml-Well-Becken
  • Abmessungen: L 5,7 × B 2,4 × H 0,8 in. (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
  • 50 ml-Becken
  • Die abgewinkelten Seiten und der V-förmige Boden ermöglichen die einfache Entnahme der Probenlösung
  • Das nicht sterile Becken besteht aus transparentem PVC
  • Abmessungen: L 5,75 × B 2,75 × H 1,00 in. (14,0 × 7,0 × 2,5 cm)
100 ml-Becken
  • Das vielseitige Design bietet ausreichend Freiraum für 4-, 8- und 12-Kanalpipetten jeder Art.
  • Ideal für erweitertes Mehrkanalpipettieren in Mikrotiterplatten, Röhrchen und Deepwell-Blöcke
  • Abmessungen: L 5,75 × B 3,5 × H 1,25 in. (14,6 × 9,0 × 3,2 cm)
Specifications
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 100 ml
Abmessungen (L x B x H) 5,75 x 3,5 x 1,25 in. (14,6 x 9,0 x 3,2 cm)
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Typ Pipettierreservoir
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Höhe (metrisch) 3,2 cm
Länge (angloamerikanisch) 5,75 in.
Länge (metrisch) 14,6 cm
Verpackung Großpackung
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Breite (metrisch) 9 cm
Einwegprodukt Ja