Learn More
Brady™ Kassette für Etikettenmaschine: Nylongewebe
Artikelnummer. 11992852
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,5 x 1 in.
12,7 mm x 4,9 m (B x L)
12,7 x 25,4 mm (B x H)
19,05 mm x 4,9 m (B x L)
19,05 x 12,7 mm (B x H)
25,4 x 12,7 x 9,53 mm (B x H x Durchm.)
25,4 mm x 4,88 m (B x L)
38,1 mm x 4,88 m (B x L)
38,1 x 31,75 mm (B x H)
9,53 x 25,4 x 9,53 mm (B x H x Durchm.)
9,53 mm x 4,9 m (B x L)
9,53 x 20,96 mm (B x H)
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11992852
Marke: Brady™ 143355
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Label Maker Kartuschen: Die Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
Label Maker Kartuschen:Die Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Material Nylongewebe
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2,54 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Abmessungen (L x B) 0,5 x 1 in.
Klebstofftyp Permanent
Sterilität Unsteril
Ausführung Mattes Weiß
Enthält 11,11 mm Durchm. Fläschchendeckel
Zugfestigkeit 80 lb./in
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis +90°C
Zertifizierung/Konformität UL, CSA, DIN VDE 0472 Teil 815, ASTM D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und allgemeine Markierungsanwendungen
Menge Je 1