Learn More
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
20 Artikel
40 Artikel
Enthält:
20 Hähne, Trocknungssystemverbindung
40 Hähne, Trocknungssystemverbindung
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Geeignet für das Waschen und Trocknen von Enghalsgläsern bis 490 mm (19,3 Zoll) Höhe.
Waschen von Enghalsgläsern bis 490 mm H
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zum Gebrauch mit Smeg Glasartikelscheiben
- Lieferbar mit einer, zwei und gemischten Sprüh-/Injektionsstufen
- Zum Reinigen und Desinfizieren unterschiedlichster Laborartikel
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Spritzwagen |
| Aufnahmevermögen | 20 Artikel |
| Gestelltyp | 20-Positionen- Universalkolbenwaschwagen aus Edelstahl mit 20 Hähnen und Trocknungssystemverbindung Der halbe Wagenplatz ist frei für gemischte Gläser, die für einen halb gefüllten Zubehörkorb geeignet sind. |
| Modell | Spritzwagen mit einer Sprüh-/Injektionsstufe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für das Waschen und Trocknen von Enghalsgläsern bis 490 mm (19,3 Zoll) Höhe. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasspüler |
| Enthält | 20 Hähne, Trocknungssystemverbindung |
| Menge | Je 1 |