Learn More
Labconco™ RapidVap N2 Trockenverdampfungssystem
Artikelnummer. 11791559 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 x 600 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11791559 8 x 600 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11791559 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7910001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ideal für Umwelt- und Rückstandsmessungen; hohe chemische Beständigkeit. Das Labconco™ RapidVap N2 Trockenverdampfungssystem ist ein Stickstoffverdampfer für 8 Proben, der eine effizientere, automatische Alternative zu Kuderna-Danish und Rotationsverdampfern bietet.
  • Schnelle Verdunstungsraten (Methylenchlorid: 7,3 ml/Minute/Röhrchen; Wasser: 1,1 ml/Minute/Röhrchen)
  • Der Block fasst 8 große Proben (jeweils bis zu 450 ml) in 600-ml-Röhrchen.
  • Kann mit einer Vielzahl aggressiver Chemikalien verwendet werden; ideal für Umwelt- und Rückstandsuntersuchungen
  • Mikroprozessorgesteuerter Stickstoffdurchfluss, Heizsystem und Wirbelmotor mit gut lesbarem LCD-Bildschirm
  • Stickstoff wird direkt auf die Proben abgeblasen, um den Partialdruck zu verringern, die Verdampfung zu beschleunigen und das verdampfende Lösungsmittel zu entfernen
  • Stickstoffzufuhr zu 2, 4, 6 oder 8 Kammern im Verteiler, um Stickstoff zu sparen, wenn der Verdampfer nicht voll ausgelastet ist.
  • Trockenblock-Heizsystem, 1000 W, liefert eine kontrollierte Wärmemenge bis zu 100 °C
  • Die Wirbelbewegung vergrößert die Oberfläche für eine schnellere Verdampfung
  • Der wartungsfreie Motor liefert eine gleichmäßige, variable Drehzahl, um die Wirbelbewegung bis zu 500 U/min anzutreiben.
  • PTFE-beschichtete Aluminiumkammer und 8-Positionen-Probenblock
  • Gehäuse aus Epoxidharz-beschichtetem Aluminiumguss und oberes Gehäuse aus Acryl/PVC-Thermoplast
  • Glasdeckel mit Doppeldeckelklammern
  • Die phenolfreie Dichtung sorgt für eine vollständige Abdichtung
  • Einzigartig Cool-Zone isoliert die im Glasgefäß verbleibende Probe, um die Verarbeitung bis zum gewünschten Endpunkt zu ermöglichen, der möglicherweise keine vollständige Trocknung darstellt.
  • Ein Alarm signalisiert den Abschluss des Durchlaufs, sodass Proben während des Betriebs unbeaufsichtigt bleiben können
  • Bis zu 9 verschiedene, vom Benutzer festgelegte Programme können im Speicher abgelegt werden, um Parameter einfach einzustellen: Zeit, Wärme, Wirbelgeschwindigkeit, Anzahl der aktiven Stickstoffpositionen
  • Alle mechanischen Komponenten sind für eine längere Lebensdauer von den chemischen Räuchen und Dämpfen isoliert
Spezifikation
Gewicht (metrisch) 49 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 107 lb.
Spannung 230 V
Kapazität (metrisch) 8 x 600 ml
Geschwindigkeit Bis zu 500 U/min
Display LCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verdampfung/Trocknung von Proben
Material (Beschichtung) PFTE
Zur Verwendung mit (Geräte) Stickstoff (Durchflussrate ≥3.5 CFM/100 LPM) und Gasdruckregler
Max. Temperatur (metrisch) 100° C
Wirkleistung 1000 w
Elektrische Anforderungen 4,5 A
Abmessungen (L x B x H) 55.1 x 48.3 x 34.3 cm
Material Aluminium
Reglertyp Mikroprozessor
Zertifizierungen CE
Gewährleistung 1 Jahr
Typ Rotationsverdampfer
Frequenz 50/60 Hz
Zeitschaltuhr Ja