Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, Natriumsalz
Artikelnummer. 11428117
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11428117
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17503.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bromkresolgrün-Natriumsalz, C21H13Br4NAO5S, CAS-Nummer-62625-32-5, Bromkresolgrün, wasserlöslich, 100 g, 263-657-4, 720,01, ∼230 °C (Zersetzung), MFCD00148898, Umgebungstemperatur, löslich in Wasser und Ethanol, ja
Bromocresol Green sodium salt is used as a pH indicator. It is a pH sensitive triphenylmethane dye useful in various colorimetric detection studies and as an activity tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It is also used in TLC (thin-layer chromatography) for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromkresolgrün Natriumsalz wird als pH-Indikator verwendet. Es handelt sich um einen pH-empfindlichen Triphenylmethanfarbstoff, der in verschiedenen kolorimetrischen Nachweisstudien und als Aktivitätsverfolgungsfarbstoff in der DNA-Agarose-Gelelektrophorese nützlich ist. Es wird auch in der TLC (Dünnschichtchromatographie) zur Visualisierung von Verbindungen verwendet, die funktionelle Gruppen mit einem pKa weniger als 5 enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 3.8 (gelb) bis pH 5.4 (blau). Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-32-5
Summenformel C21H13Br4NaO5S
MDL-Nummer MFCD00148898
Synonym Bromocresol Green, water soluble
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green sodium salt
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 720.01
Menge 5 g
RUO – Research Use Only