Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Glutaminsäure Hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 11424154
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11424154
Marke: Thermo Scientific Chemicals A12505.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 138-15-8 | C5H10ClNO4 | 183.588 g/mol
L-Glutamic acid hydrochloride is used as a digestive aid. It is used in cell culture as a component of MEM non-essential amino acids solution. It has been used as a nitrogen source in the culture of Aspergillus fumigatus NRRL 2436 for fumagillin production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Glutaminsäure-Hydrochlorid wird als Verdauungshilfe verwendet. Es wird in der Zellkultur als Bestandteil der MEM-Lösung für nicht essentielle Aminosäuren verwendet. Es wurde als Stickstoffquelle in der Kultur von Aspergillus fumigatus NRRL 2436 zur Fumagillin-Produktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (490g/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138-15-8
Summenformel C5H10ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 183.588
MDL-Nummer MFCD00012619
InChI-Schlüssel RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Synonym l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
PubChem CID 2723891
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentandisäurehydrochlorid
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 203°C (decomposition)
Beilstein 3565569
Merck Index 14,4469
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (490g/L).
Dichte 1.525
Menge 250 g
Formelmasse 183.59
Optische Drehung +23° (c=6 in Water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Glutamic acid hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Glutamic acid, hydrochloride
RUO – Research Use Only