Learn More
Cytiva Whatman™ Trichter für mikrobiologische Filtrationssysteme
Artikelnummer. 11309284
Click to view available options
:
PP-Trichter; 350 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11309284
Marke: Cytiva 10445866
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Autoklavierbarer Kunststofftrichter für das MBS I System.
  • Einfache Handhabung.
  • Sicherer Dichtungsmechanismus
  • Kürzere Vorbereitungszeit
  • Hohe Reproduzierbarkeit
  • Trichter lassen sich bis zu 50 Mal autoklavieren.
  • Hohe Trichterkapazität, gut für schäumende Flüssigkeiten
  • Einfaches Ablesen
  • Minimiert Kreuzkontaminationsrisiken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrobiologisches Filtrationssystem (MBS I)
Volumen (metrisch) 350 mL