Learn More
Ratiolab™ Blaue Pipettenspitze E aus Polypropylen
Click to view available options
Format:
Bulk
Gestell
Packungsgröße:
1000 Stück
120 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Geeignet für alle handelsüblichen Pipetten
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabung aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
- Vorsterilisiert oder unsteril erhältlich
- Excellentr4 Transparenz und hochwertige Oberflächen
- Minimale Restbenetzung
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
- Praxisorientiertes Spitzenvolumen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Farbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 6.9 cm |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für alle kommerziell erhältlichen Pipetten |
| Sterilisationsmethode | Autoklavierbar |
| Format | Bulk |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Material | Polypropylen |