Learn More
Hellma™ Fluoreszenzküvetten aus Suprasil Quarzglas
Click to view available options
Höhe (metrisch):
40 mm
45 mm
49,5mm
56 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Fluoreszenzzelle |
| Kapazität (metrisch) | 1500 μl |
| Material | Quarz Suprasil |
| Innenbreite (metrisch) | 4mm |
| Menge | 2 Stück/Packung |
| Schichtdicke | 10 x 4 mm |
| Höhe (metrisch) | 49,5mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Magnetrührer |