Learn More
Cytiva Thermostatische Ummantelungen aus Acryl-Kunststoff
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
200 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XK 16/100 Säulen |
| Material | Acryl-Kunststoff |
| Typ | Thermostatjacken der Serien XK und K9 |
| Max. Temperatur (metrisch) | 60 °C |
| Menge | 1/Packung |
| Höhe (metrisch) | 1000 mm |