Learn More
Agarose (großer Trennbereich für DNA/RNA/Gütegrad für genetische Analysen), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10688973
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10688973 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
10776644 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10688973 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP1356100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Agarose (großer Trennbereich für DNA/RNA/Gütegrad für genetische Analysen)
Agarose mit hoher Auftrennungskapazität für die Analyse von DNA und RNA
Für die Routineauftrennung von 500 bp bis 25 kbp. Zertifiziert für die Wiedergewinnung von DNA und RNA für verlässliche Restriktionen, Ligationen und Klonierungen.
Spezifikationen:
Geliertemperatur 34,5 bis 37,5°C
Gelstärke >1200 g/cm
Sulfatgehalt <0,15%
EEO (-Mr) <0,15
Feuchtigkeitsgehalt <10%
Getestet auf DNase und RNase
Empfohlene Lagerung bei Raumtemperatur.
Hersteller: BP1356-100 Art.-Nr.
Typ: Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), 100 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Summenformel C12H18O9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis Breiter Trennbereich für DNA/RNA (500 bp bis 25 kb)
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Farbe Creme
Menge 100 g
DNase DNase-frei
Elektroendosmose (EEO) Max. 0.15
Gelierungstemperatur 34.5° bis 37.5 °C
Gelstärke Min. 1200 g/cm2
Verpackung Poly-Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- und RNase-frei
Formelmasse 306.12
Güte Genetische Analyse