Learn More
Bicin, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667943 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10667943
Marke: Thermo Scientific Acros 172650010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150-25-4
Summenformel C6H12NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.16
MDL-Nummer MFCD00004295
InChI-Schlüssel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifications
Extinktion 0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm
Chemischer Name oder Material Bicine
Extinktionsbedingungen (5% aq. soln.) (1cm cell)
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
pH 4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 1205
Formelmasse 163.17
Reinheit (%) ≥99.0% (Total base)
Güte Analytisch
Show More Show Less
RUO – Research Use Only