Learn More
Testo™ Einstechfühler NTC
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−25 °C bis +150 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Sonde ist EN 13485- und HACCP-konform und daher besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittelbereich, wenn sie an ein entsprechendes Messgerät angeschlossen wird
- Der spezielle Griff erleichtert die Verwendung bei der Messung der Kerntemperatur von halbfesten Lebensmitteln
- NTC-Sensor
- Messbereich von −25° bis +150° °C
- Schutzart IP 65
- Mit verstärktem Schutz gegen Knickstellen und einem festen 1.3 m verstärkten PUR-Kabel
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 5 mm |
| Länge (metrisch) Sonde | 114 mm |
| Messzeit | 7 s |
| Beschreibung | Reaktionszeit von 7 Sekunden |
| Max. Temperatur (metrisch) | 150 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -25 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | −25 °C bis +150 °C |
| Genauigkeit | ±0,5 % mv (+100 ° bis 150 °C), ±0,2 °C von −25 ° bis +74,9 °C, ±0,4 °C für den verbleibenden Bereich |