Learn More
Cytiva Whatman™ Qualitative Filterkreise der Klasse 595
Beschreibung
Zellulosefilter zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien.
- Dünnes Filterpapier
- Mittelschnell
- Mittlere bis feine Partikelretention
- Trennt Partikel aus Lebensmittelextrakten
- Filtert Feststoffe aus vergärten Umweltproben
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 595, Kreis, 150 mm |
| Format | Scheibe |
| Material | Zellulose |
| Particle Retention | 7 μm |
| Porengröße | 4 bis 7 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | Ca. 80 s |
| Flussrate | Mittelschnell |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein Standardfilter für viele routinemäßige analytische Anwendungen in verschiedenen Branchen (z. B. Partikeltrennung von Lebensmittelextrakten oder Filtration von Feststoffen aus verdauten Umweltproben für ICP/AAs-Analysen). |
| Güte | Gütegrad 595 |
| Menge | 100/Packung |
| Mehr anzeigen |