Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 wt% wasserlöslich, stabil mit 5 bis 15 % Methanol
Product Code. 10182860 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststoffkanister
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10182860
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
This item is not returnable. View return policy
Formaldehyd, Formalin (CAS Nr. 50-00-0) ist ein farbloses flüchtiges Produkt, das als histologisches Fixiermittel und Desinfektionsmittel verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Formaldehyd (Formalin) ist eine organische Verbindung, die für die Vernetzung von Proteinen in biologischen Proben wie Gewebeschnitten, Kulturzellen und ganzen Proben verwendet wird
  • Formaldehyd ist ein Zwischenprodukt bei der Verbrennung von Methan und kann in vielen Formen existieren
  • Es ist eine flüchtige, farblose Flüssigkeit, die langfristig in geeigneten Behältern aufbewahrt werden kann
  • Stabilisiert sich in Lösung mit Methanol.
Anwendungen
  • Kann in der Schmerzforschung für Induktion von Schmerzen und Entzündungen verwendet werden
  • Monomerisches Formaldehyd ist speziell für Laboranwendungen formuliert
  • Wird häufig in der RNA-Isolierung als Vergällungsmittel verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Formaldehyde
Namenshinweis 37 wt% Solution in Water, Stabilized with 10 to 15% Methanol
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Schmelzpunkt -15.0°C
Farbe Klar
Dichte 1.0830g/mL
Siedepunkt 97.0°C
Flammpunkt 50°C
Verpackung Kunststoffkanister
Summenformel CH2O
Strukturformel HCHO
Brechungsindex 1.3755 to 1.3775
MDL-Nummer MFCD00003274
Menge 5 l
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Merck Index 15, 4263
Relative Dichte 1.083
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
IUPAC-Name Formaldehyd
Stabilisator 5 bis 15 % Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formelmasse 30.03
Dampfdruck 2 mbar bei 20 °C.
Reinheit (%) 35.0 to 39.0%
Physikalische Form Lösung
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, methanol
RUO – Nur für Forschungszwecke