Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3110 Tragbare Messgeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10136383
Click to view available options
Typ:
Tragbares pH-Meter
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10136383
Marke: WTW™ 2AA110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieses anwenderfreundliche und robuste tragbare pH-/mV-Messgerät mit automatischer Ablesefunktion für Routinemessungen des pH-Werts ist sicher, zuverlässig und vermeidet Fehler. Dies gewährleistet optimale Ergebnisse.
  • Durchsichtiges Tastenfeld mit nur 6 Tasten 
  • Automatische AutoRead-Funktion für wiederholt gemessene Werte für sichere pH-Messungen und zum Vermeiden von Fehlern
  • Rutschfestes Tastaturfeld kann mit Handschuhen bedient werden
  • Scharfes und einfach abzulesendes Display
  • Einfaches und robustes, tragbares pH/mV-Messgeräte für Routinemessungen
  • Sichere und zuverlässige pH-Messungen durch wiederholbare Ergebnisse
  • Wasserfest gemäß IP 67, 3-Punkt-Kalibrierung, integrierte Kalibrierzeitschaltuhr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Kurzanleitung, CD-ROM und Batterien
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Genauigkeit (mV) ± 0,3, ± 1
Genauigkeit (pH) ± 0,1, ± 0,01, ± 0,005
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für alle, die nach einem einfachen, robusten und wasserdichten tragbaren Instrument zur pH-Messung suchen
Bereich (pH) -2 bis 19.999
Auflösung (pH) ±0,005
Bereich (mV) -1200 bis 1200, -2000 bis 2000
Auflösung (mV) ±0.3, ±1  mV
Calibration Points 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung WTW technischer Puffer, DIN/NIST-Puffer
Displaytyp LCD, 7 Segmente
Zertifizierung/Konformität CE
IP-Schutzart IP-67
Abmessungen (L x B x H) 80 B x 180 H (mm)
Gewicht (metrisch) 0.6 kg
Gewährleistung 3 Jahre
Modell pH 3110
Stromversorgung 4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V Nickel-Metallhydrid-Akku
Auflösung Alle Werte ±1 Stellen
Betriebstemperatur (metrisch) –5 °C bis 105 °C
Akkutyp AA, NiMH
Typ Tragbares pH-Meter
Akkulaufzeit Bis zu 2500 h
Abmessungen (L x B) 80 B (mm)
Breite (metrisch) 80 mm
Höhe (metrisch) 180 mm
Tiefe (metrisch) 55 mm