Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Entsorgungsbeutel, durchsichtig
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
780 mm
1100 mm
Breite (metrisch):
300 mm
600 mm
700 mm
Kapazität (metrisch):
10 l
65 l
130 l
Menge:
350/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
350 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Sauerstofftransportrate von 50 µm-PP-Folie (+23 °C): 2380 cm³/(m² x 24 h x bar)
- Wasserdampf-Transportrate von 50 µm-PP-Folie (+23 °C, 85 % Luftfeuchtigkeit): 1,54 g/(m² x 24 h)
- Auf Anfrage mit Aufdruck Biohazard erhältlich, wenn eine ausreichende Anzahl bestellt wird
- Folienstärke: 0,05mm
- Autoklavierbar
- Dampfautoklaven: Max. 134 °C, 2 bar/30 min
- Heißluftsterilisatoren: Max. 140 °C, 120 min
- Temperaturbereich: 0 °C bis 140 °C.
- Nur für die einmalige Verwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel |
| Material | Polypropylen |
| Dicke (metrisch) | 0,050 mm |
| Menge | 500/Packung |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Breite (metrisch) | 300 mm |